Få mere at vide
Vilber Lourmat™ Bakteriedræbende UV-lampe
Artikelnummer. 11880370
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
Watt:
30 W
Artikelnummer. Længde (metrisk) Watt
11880370 500 mm 30 W
1 options
Artikelnummer. 11880370 Leverandør Vilber Lourmat™ Leverandørnr. 312121511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4820.00 DKK
    3726.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 1093.76 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Spænding 230 V
Watt 30 W
Bølgelængde 254 nm
Dybde (metrisk) 140 mm
Elektriske krav 30 W, 230 V, 50 Hz
Højde (metrisk) 110 mm
Længde (metrisk) 500 mm
Lysintensitet 76 mW/cm2
Emballagemængde 1 hv.
Produkttype Bakteriedræbende UV-lampe
Frekvens 50 Hz