Få mere at vide
Genz-123346 free base, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485308
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485308 10 mg
16451517 50 mg
16433326 25 mg
16418027 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485308 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12744
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1; inhibits GM1 with IC50 value of 14 nM.
Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Genz-123346 free base
CAS 491833-30-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H38N2O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.91 mM)
SMIL CCCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O
Molekylvægt (g/mol) 418.57
Formel vægt 418.57
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease