missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Genz-123346 free base, MedChemExpress

Artikelnummer. 16418027
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16418027 5 mg
16485308 10 mg
16451517 50 mg
16433326 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16418027 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12744

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1; inhibits GM1 with IC50 value of 14 nM.

Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Genz-123346 free base
CAS 491833-30-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H38N2O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.91 mM)
SMIL CCCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O
Molekylvægt (g/mol) 418.57
Formel vægt 418.57
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.