Få mere at vide
Gentisursyre, TRC
Artikelnummer. 30240800
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240800 100 mg
30240492 50 mg
30240473 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240800 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG367763100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25351-24-0
Molekylær formel C9H9NO5
Molekylvægt (g/mol) 211.17
Synonym Gentisuric Acid
IUPAC navn 2-[(2,5-dihydroxybenzoyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)c1cc(O)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentisuric Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO5/c11-5-1-2-7(12)6(3-5)9(15)10-4-8(13)14/h1-3,11-12H,4H2,(H,10,15)(H,13,14)
Formel vægt 211.0481