Få mere at vide
Gibco™ Gentamicin/Amphotericin opløsning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10184583 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10184583 10 x 1 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10184583 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. R01510
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gentamicin/Amphotericin opløsning
En steril, koncentreret (500x) antibiotika/antimykotisk opløsning af gentamicin og amphotericin B (10 x 1 ml flasker/pkg). En Gentamicin/Amphotericin-opløsning 10-Pak er nok til at supplere ti 500 ml flasker basalmedium. Fri for animalsk oprindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Amfoteriricin B, Gentamicin
Fysisk form Væske
Steril filtreret Ja
Koncentration 500 X, 125 μg/ml Amfrotericin, 5 mg/ml Gentamicin
Mængde 10 x 1 ml
Valideret ansøgning Forebyggelse af cellekulturforurening
Produktlinje Cascade Biologics
Forsendelsestilstand Tøris
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.