Få mere at vide
Gibco™ Gentamicin (10 mg/ml)
Artikelnummer. 15820243 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15820243 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 15820243 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15710064
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Vandopløseligt antibiotisk lægemiddel oprindeligt renset fra svampen Micromonospora purpurea
Gentamicin virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom, hvilket fører til inhibering af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier.
  • Effektiv mod mange forskellige gram-positive og gram-negative bakterier
  • Anvendes til forebyggelse af bakteriel kontaminering på cellekulturer
  • Den anbefalede arbejdskoncentration går fra 0,5 til 50 μg/ml
Cellekultur, pattedyrcellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15-°30 C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen
Koncentration 10 mg/mL
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Sterilt filtreret
Til brug med (applikation) Forebyggelse af cellekulturkontamination
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin Reagent Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamicin sulphate