Få mere at vide
Gibco™ Gentamicin (10 mg/ml)
Artikelnummer. 11500506 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500506 100 ml 100ml
11510506 20 x 100 ml Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11500506 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15710049
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gentamicin (10 mg/ml)
Gentamicinsulfat er et vandopløseligt antibiotisk lægemiddel, der oprindeligt er renset fra svampen Micromonospora purpurea . Gentamicin virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom, hvilket fører til inhibering af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier. Gibco™ Gentamicin er effektivt mod en lang række gram-positive og gram-negative bakterier og bruges til forebyggelse af bakteriel kontaminering på cellekulturer. Den anbefalede arbejdskoncentration går fra 0,5 til 50 g/μml. Vi tilbyder en række forskellige antibiotika og antimykotika til cellekulturapplikationer.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Dual-Site cGMP-fremstilling
Gibco™ Gentamicin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Gentamicin-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15710-072). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485, cGMP, FDA
Indhold og opbevaring 15 til 30 °C
Oversigt Gentamicin, 100mL, 10mg/mL, 15 til °30 C Opbevaringstemperatur, Antibiotikum, Gentamicin Agent, Antibiotisk Reagens Type, 24 Måneder Holdbarhed, ISO 13485/cGMP/FDA-certificeret, stuetemperatur/omgivende
Koncentration 10 mg/mL
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur, forebyggelse af cellekulturkontamination
Mængde 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GENTAMICIN (10MG/ML)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamicin sulphate