Få mere at vide
Gemfibrozil, MedChemExpress
Beskrivelse
Gemfibrozil is an activator of PPAR-α, used as a lipid-lowering drug
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Gemfibrozil |
| CAS | 25812-30-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H22O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CI-719 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (399.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C(C)(C)CCCOC1=CC(C)=CC=C1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.33 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?