Få mere at vide
Gemfibrozil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448196
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16448196 100 mg 100mg
16422076 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448196 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0258
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Gemfibrozil is an activator of PPAR-α, used as a lipid-lowering drug; Gemfibrozil is also a nonselective inhibitor of several P450 isoforms, with Ki values for CYP2C9, 2C19, 2C8, and 1A2 of 5.8, 24, 69, and 82 μM, respectively.
Gemfibrozil is an activator of PPAR-α, used as a lipid-lowering drug
Specifica
Kemisk navn eller materiale Gemfibrozil
CAS 25812-30-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H22O3
Mængde 100 mg
Synonym CI-719
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (399.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(C)(C)CCCOC1=CC(C)=CC=C1C
Molekylvægt (g/mol) 250.33
Formel vægt 250.33
Procent renhed 99.62%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.