Få mere at vide
Gemcitabin, TRC
Artikelnummer. 18053730
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18053730 1 g
18051330 100 mg
17949729 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG3050281G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95058-81-4
Molekylær formel C9H11F2N3O4
Molekylvægt (g/mol) 263.2
Synonym 2'-Deoxy-2',2'-difluorocytidine, 2',2'-Difluoro-2'-deoxycytidine, 2',2'-Difluorodeoxycytidine, DDFC, DFdC, DFdCyd, Folfugem, GemLip, Gemcel, Gamcitabine, LY 188011, NSC 613327, Zefei;
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemcitabine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H11F2N3O4/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
Formel vægt 263.0718