Få mere at vide
Gemcitabin, 98%
Artikelnummer. 15555936 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15555936 1 g 1g
15565936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15555936 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00 DKK
    758.65 DKK / 1g
    Spare 136.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 95058-81-4 | C9H11F2N3O4 | 263,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95058-81-4
Molekylær formel C9H11F2N3O4
Molekylvægt (g/mol) 263.2
InChI nøgle SDUQYLNIPVEERB-QPPQHZFASA-N
Synonym gemcitabine, 2',2'-difluorodeoxycytidine, gemcitabinum, gamcitabine, gemcitabina, gemcitabine hcl, dfdc, 2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine, folfugem, gemcel
PubChem CID 60750
ChEBI CHEBI:175901
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemcitabine
Smeltepunkt 292,0 °C
Tab ved tørring 2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 263.2
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gemcitabine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.