Få mere at vide
Gibco™ Geltrex™ Fleksibel LDEV-fri organoid-kvalificeret basementmembranmatrix med reduceret vækstfaktor
Shop alle Gibco produkterBeskrivelse
Gibco Geltrex Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix er en opløselig form for basalmembran, der renses fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumorceller. De vigtigste komponenter i Geltrex Flex-matrixen omfatter laminin, kollagen IV, entactin og heparansulfatproteoglykan.
Anbefalet til dyrkning af tumoroider og andre organoider blev organoid-kvalificeret Geltrex Flex-matrix brugt til at dyrke humane lungekræfttumoroider og humane kolorektale tumoroider i suspension og indlejret kultur ved hjælp af OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit. For en detaljeret beskrivelse af OncoPro tumoroidkultur, se OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit User Guide (Pub. No. MAN0029372). For at sikre støtte til organoidkulturen bliver hvert parti organoid-kvalificerede Geltrex Flex-matrix kvalitetskontrolleret –for stabil domedannelse og vækst af flere museorganoider.
Egenskaber ved Geltrex Flex LDEV-fri organoid-kvalificeret reduceret vækstfaktor basement membranmatrix
- Partier blev testet for at hjælpe med at sikre vækst af museorganoider i tarmen, leveren, dukterne og luftvejene samt udvidelsen af museorganoider i tyndtarmen i mere end fem passager med typisk organoid knoppdannelsesmorfologi
- Hver batch testede for fravær af laktosedehydrogenase-hævende virus (LDEV), mycoplasma og et bredt udvalg af vira og mikroorganismer
- Partier blev testet for endotoksin, vedligeholdelse af gelstabilitet og dannelse af HUVEC-rørene
- Vækstfaktor –reduceret for at forbedre konsistens fra parti til grund
- Formuleret uden phenol red for at minimere potentialet for østrogenlignende effekter
- Leveres i genanvendelige glasflasker
- 1-ml, 5-ml, 10-ml størrelser for maksimal fleksibilitet. Brug kun det, du har brug for. Reducer behovet for omfattende alicitering og uønskede fryse-tø-optøninger.
Til dyrkning af primære celler, såsom epitelceller, endotelceller, glatte muskelceller og angiogenese-assays, neurit-udvækstassays eller gale canaliculi-dannelsesassays med polariserede hepatocytter, kan standard Geltrex Flex-matrix anvendes.
Til dyrkning af hESC'er eller iPSC'er anbefales det at bruge Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Hver batch af hESC-kvalificeret Geltrex Flex-matrix testes med iPSC'er og H9 hESC'er i mindst fem passager for at sikre pålidelighed og konsistens i hESC/iPSC-studier.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Humane kolorektale tumoroider, humane lungetumoroider, muse-tarmorganoider, muse-lever-duktale organoider, muse-luftvejsorganoider, HUVEC, primære epitelceller, endotelceller, glatte muskelceller, hepatocytter. |
| Klassifikation | Reduceret vækstfaktor |
| Koncentration | 9 til 13 mg/ml |
| Form | Frosset |
| Produkttype | Basement membranmatrix |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Mængde | 10 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.