Få mere at vide
Gibco™ Geltrex™ Fleksibel LDEV-fri hESC-kvalificeret reduktionsfaktor-basement membranmatrix
Shop alle Gibco produkterBeskrivelse
Gibco Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix er en opløselig form for basalmembran, der renses fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumorceller. De vigtigste komponenter i Geltrex Flex-matrixen omfatter laminin, kollagen IV, entactin og heparansulfatproteoglykan.
Rutinemæssigt brugt til tilknytning og vedligeholdelse af humane embryonale stamceller (hESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er), bliver hvert parti hESC-kvalificerede Geltrex Flex-matrixer kvalitetskontroltestet ved hjælp af hESC'er og iPSC'er for at sikre støtte til stamcellekultur. For en neural induktion af hESC og iPSC-protokollen, se Induction of Neural Stamcells from Human Pluripotent User Guide (Pub. No. MAN0008031).
Egenskaber ved Geltrex Flex LDEV-fri hESC-kvalificeret Reduceret Vækstfaktor Basement Membrane Matrix
- Hver gruppe blev testet med iPSC'er og H9 hESC'er i mindst fem passager for at sikre pålidelighed og konsistens i hESC/iPSC-studier
- Hver batch testede for fravær af laktosedehydrogenase-hævende virus (LDEV), mycoplasma og et bredt udvalg af vira og mikroorganismer
- Partier blev testet for endotoksin, vedligeholdelse af gelstabilitet og dannelse af HUVEC-rørene
- Vækstfaktor –reduceret for at forbedre konsistens fra parti til grund
- Formuleret uden phenol red for at minimere potentialet for østrogenlignende effekter
- Leveres i genanvendelige glasflasker
- 1-ml, 5-ml og 10-ml størrelser for maksimal fleksibilitet. Brug kun det, du har brug for. Reducer behovet for omfattende alicitering og uønskede fryse-tø-optøninger.
Til dyrkning af primære celler, såsom epitelceller, endotelceller og glatte muskelceller, samt angiogenese-assays, neuritudvækst-assays eller gale canaliculi-dannelsesassays med polariserede hepatocytter, kan standard Geltrex Flex-matrix anvendes.
Til dyrkning af tumoroider og andre organoider Geltrex anbefales Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Hver batch af organoid-kvalificeret Flex-matrix testes og understøtter dyrkning af muse-tarmorganoider, muselever-ductale Geltrex organoider og muse-luftvejsorganoider samt udvidelse af muse-tyndtarmsorganoider i mere end fem passager med typisk organoidknoppningsmorfologi.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Humane inducerede pluripotente stamceller (iPSC), humane embryonale stamceller (hESC), HUVEC, primære epitelceller, neuroner, endotelceller, glatte muskelceller, hepatocytter. |
| Klassifikation | Reduceret vækstfaktor |
| Koncentration | 9 til 13 mg/ml |
| Form | Frosset |
| Produkttype | Basement membranmatrix |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Mængde | 5 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.