Få mere at vide
Gibco™ Geltrex™ Fleksibel LDEV-fri hESC-kvalificeret reduktionsfaktor-basement membranmatrix
Artikelnummer. 30565148 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
10 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30565148 10 ml
30565268 1 ml
30565205 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30565148 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4000046803
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Geltrex Flex LDEV-fri hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix er en opløselig basalmembranmatrix, der er renset for EHS-tumorer. Hver batch testes med iPSC'er og hESC-celler for at sikre pålidelighed og konsistens i hESC/iPSC-studier.
Gibco Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix er en opløselig form for basalmembran, der renses fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumorceller. De vigtigste komponenter i Geltrex Flex-matrixen omfatter laminin, kollagen IV, entactin og heparansulfatproteoglykan.
Rutinemæssigt brugt til tilknytning og vedligeholdelse af humane embryonale stamceller (hESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er), bliver hvert parti hESC-kvalificerede Geltrex Flex-matrixer kvalitetskontroltestet ved hjælp af hESC'er og iPSC'er for at sikre støtte til stamcellekultur. For en neural induktion af hESC og iPSC-protokollen, se Induction of Neural Stamcells from Human Pluripotent User Guide (Pub. No. MAN0008031).
Egenskaber ved Geltrex Flex LDEV-fri hESC-kvalificeret Reduceret Vækstfaktor Basement Membrane Matrix
  • Hver gruppe blev testet med iPSC'er og H9 hESC'er i mindst fem passager for at sikre pålidelighed og konsistens i hESC/iPSC-studier
  • Hver batch testede for fravær af laktosedehydrogenase-hævende virus (LDEV), mycoplasma og et bredt udvalg af vira og mikroorganismer
  • Partier blev testet for endotoksin, vedligeholdelse af gelstabilitet og dannelse af HUVEC-rørene
  • Vækstfaktor –reduceret for at forbedre konsistens fra parti til grund
  • Formuleret uden phenol red for at minimere potentialet for østrogenlignende effekter
  • Leveres i genanvendelige glasflasker
  • 1-ml, 5-ml og 10-ml størrelser for maksimal fleksibilitet. Brug kun det, du har brug for. Reducer behovet for omfattende alicitering og uønskede fryse-tø-optøninger.
Til dyrkning af primære celler, såsom epitelceller, endotelceller og glatte muskelceller, samt angiogenese-assays, neuritudvækst-assays eller gale canaliculi-dannelsesassays med polariserede hepatocytter, kan standard Geltrex Flex-matrix anvendes.
Til dyrkning af tumoroider og andre organoider Geltrex anbefales Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Hver batch af organoid-kvalificeret Flex-matrix testes og understøtter dyrkning af muse-tarmorganoider, muselever-ductale Geltrex organoider og muse-luftvejsorganoider samt udvidelse af muse-tyndtarmsorganoider i mere end fem passager med typisk organoidknoppningsmorfologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Humane inducerede pluripotente stamceller (iPSC), humane embryonale stamceller (hESC), HUVEC, primære epitelceller, neuroner, endotelceller, glatte muskelceller, hepatocytter.
Klassifikation Reduceret vækstfaktor
Koncentration 9 til 13 mg/ml
Form Frosset
Produkttype Basement membranmatrix
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Endotoksin niveau ≤ 4,5 EU/ml
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Arter Mus
Kultur Type Adhærent cellekultur, Pattedyrcellekultur, Stamcelle (Menneske, iPS - induceret pluripotent stam, embryonal)
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.