Få mere at vide
Geldanamycin, 98+%, Thermo Scientific™
Benzoquinoid antibiotic that inhibits pp60src tyrosine kinase
Ring for pris
Kemiske identifikatorer
CAS 30562-34-6
Molekylær formel C29H40N2O9
Molekylvægt (g/mol) 560.644
MDL nummer MFCD00274570
InChI nøgle QTQAWLPCGQOSGP-KDFVLELPSA-N
Synonym NSC 122750; U-29135
PubChem CID 133688416
IUPAC navn [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11,21-trimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate
SMIL CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)OC)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15405649
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63397.MB
25mg
Ring for pris
25mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
 Begrænset vare
15415649
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63397.MC
100mg
Ring for pris
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
 Begrænset vare
15425649
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63397.MD
250mg
Ring for pris
250mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
 Begrænset vare
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Geldanamycin binds to and inhibits the cytosolic chaperone functions of heat shock protein 90 (HSP90). HSP90 maintains the stability and functional shape of many oncogenic signaling proteins. It interferes with conformational maturation of proteins and the cellular stress response. In addition, it is a potent inhibitor of the nuclear hormone receptor family.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide at 100 mg/mL.
Notes
Store in a cool dry place. Keep away from oxidizing agents. Protect from heat.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
30562-34-6
560.644
QTQAWLPCGQOSGP-KDFVLELPSA-N
133688416
CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)OC)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
C29H40N2O9
MFCD00274570
NSC 122750; U-29135
[(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11,21-trimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate
Tekniske data
Geldanamycin
Yellow to Orange
MFCD00274570
Soluble in dimethyl sulfoxide at 100mg/mL.
CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)OC)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
560.644
560.64
30562-34-6
C29H40N2O9
NSC 122750; U-29135
QTQAWLPCGQOSGP-KDFVLELPSA-N
[(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11,21-trimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate
133688416
≥99%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : LX8920000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater