Få mere at vide
Geldanamycin, 98+%
Artikelnummer. 15425649
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425649 250 mg 250mg
15405649 25 mg 25mg
15415649 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63397.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Benzoquinoid antibiotikum, der hæmmer pp60src tyrosinkinasen | CAS: 30562-34-6 | C29H40N2O9 | 560,644 g/mol
Geldanamycin binder til og hæmmer de cytosoliske chaperonfunktioner af varmechokprotein 90 (HSP90). HSP90 opretholder stabiliteten og den funktionelle form af mange onkogene signalproteiner. Det forstyrrer konformationsmodningen af proteiner og den cellulære stressrespons. Derudover er det en potent hæmmer af den nukleære hormonreceptorfamilie.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Geldanamycin binder til og hæmmer de cytosoliske chaperonfunktioner af varmechokprotein 90 (HSP90). HSP90 opretholder stabiliteten og den funktionelle form af mange onkogene signalproteiner. Det forstyrrer konformationsmodningen af proteiner og den cellulære stressrespons. Derudover er det en potent hæmmer af den nukleære hormonreceptorfamilie.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid ved 100 mg/ml.
Bemærk
Opbevar det et køligt og tørt sted. Hold dig væk fra oxiderende stoffer. Beskyt mod varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30562-34-6
Molekylær formel C29H40N2O9
Molekylvægt (g/mol) 560.644
MDL nummer MFCD00274570
InChI nøgle QTQAWLPCGQOSGP-KDFVLELPSA-N
Synonym NSC 122750; U-29135
PubChem CID 133688416
IUPAC navn [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11,21-trimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate
SMIL CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)OC)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Geldanamycin
Type Geldanamycin
Fysisk form Pulver
Farve Orange til gul
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid ved 100 mg/ml.
Formel vægt 560.64
Procent renhed ≥99%