Få mere at vide
Gefitinib-based PROTAC 3, MedChemExpress
Beskrivelse
Gefitinib-based PROTAC 3, conjugating an EGFR binding element to a von Hippel-Lindau ligand via a linker, induces EGFR degradation with DC50s of 11.7 nM and 22.3 nM in HCC827(exon 19 del) and H3255 (L858R mutantion) cells, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gefitinib-based PROTAC 3 |
| CAS | 2230821-27-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C47H57ClFN7O8S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 60 mg/mL (64.20 mM) |
| SMIL | O=C([C@H]1N(C([C@@H](NC(CCOCCOCCCCCOC2=CC3=C(NC4=CC=C(F)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2OC)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@H](O)C1)NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 934.51 |
| Formel vægt | 934.51 |
| Vis mere |