Få mere at vide
GCN2iB, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493186 25 mg -
16490957 50 mg -
16484668 10 mg 10mg
16475506 100 mg -
16437387 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112654
MedChemExpress GCN2iB is an ATP-competitive inhibitor of a serine/threonine-protein kinase general control nonderepressible 2 (GCN2), with an IC50 of 2.4 nM.
GCN2iB is an ATP-competitive inhibitor of a serine/threonine-protein kinase general control nonderepressible 2 (GCN2), with an IC50 of 2.4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GCN2iB
CAS 2183470-12-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H12ClF2N5O3S
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (36.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC(Cl)=CN=C1OC)(NC2=CC=C(F)C(C#CC3=CN=C(N)N=C3)=C2F)=O
Molekylvægt (g/mol) 451.83
Formel vægt 451.83
Procent renhed 97.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease