Få mere at vide
GBR 12909 dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dopaminoptagelseshæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GBR 12909 dihydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | vanoxerine dihydrochloride, gbr 12909 dihydrochloride, vanoxeamine, gbr-12909 dihydrochloride, vanoxerine hydrochloride, unii-mwo1ip03ev, mwo1ip03ev, vanoxerine dihydrochloride gbr12909, gbr12909 dihydrochloride, 1-2-bis 4-fluorophenyl methoxy ethyl-4-3-phenylpropyl piperazine dihydrochloride |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO til 50 mM; Opløselig til 5 mM i vand med opvarmning. |
| Formel vægt | 523.49 |
| Fysisk form | Pulver |