missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GBR 12783 dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18045352
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18045352 50 mg
18034472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18045352 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0513/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective DA uptake inhibitor

A very potent and selective inhibitor of dopamine uptake (IC50 for inhibition of [3H]-dopamine uptake in rat striatal synaptosomes is 1.8 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 67469-75-4
Molekylær formel C28H34Cl2N2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GBR 12783 dihydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 485.5
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 485.493
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.