Få mere at vide
Gandotinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Gandotinib (LY2784544) is a potent JAK2 inhibitor with IC50 of 3 nM. Gandotinib (LY2784544) also inhibits FLT3, FLT4, FGFR2, TYK2, and TRKB with IC50 of 4, 25, 32, 44, and 95 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gandotinib |
| CAS | 1229236-86-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H25ClFN7O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | LY2784544 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.40 mM) |
| SMIL | CC1=NNC(NC2=NN3C(C(CN4CCOCC4)=C2)=NC(C)=C3CC5=CC=C(C=C5F)Cl)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.94 |
| Vis mere |