missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

gamma-Secretase Modulators, MedChemExpress

Artikelnummer. 16428138
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16428138 10 mg
16400598 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16428138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50900

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress gamma-Secretase Modulators (Amyloid-β production inhibitor) is a Amyloid-β production inhibitor.

gamma-Secretase Modulators (Amyloid-β production inhibitor) is a Amyloid-β production inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale gamma-Secretase Modulators
CAS 937812-80-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H24F3N3O3
Mængde 10 mg
Synonym Amyloid-β production inhibitor γ-Secretase Modulators
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (206.83 mM)
SMIL O=C1N2[C@@H](COC[C@]2([H])CC/C1=C\C3=CC(OC)=C(C=C3)N4C=NC(C)=C4)C5=CC(F)=C(F)C(F)=C5
Molekylvægt (g/mol) 483.48
Formel vægt 483.48
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.