Få mere at vide
gamma-secretase modulator 3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477886
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477886 100 mg
16418138 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16477886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50889
MedChemExpress gamma-secretase modulator 3 is a gamma-secretase modulator.
gamma-secretase modulator 3 is a gamma-secretase modulator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-secretase modulator 3
CAS 1431697-84-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H23FN4OS
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL COC1=C(N2C=C(C)N=C2)C=CC(NC3=NC4=C(CCCC4C5=CC=C(F)C=C5)S3)=C1
Molekylvægt (g/mol) 434.53
Formel vægt 434.53
Procent renhed 99.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration