Få mere at vide
gamma-secretase modulator 2, MedChemExpress
Beskrivelse
gamma-secretase modulator 2 is a potent and selective (gamma)-secretase modulator for treatment of Alzheimer(acute)s disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-secretase modulator 2 |
| CAS | 1093978-89-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H22F4N6O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (194.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=CC(F)=C2CCC1N3N=NC(C4=CC(OC)=C(N5C=NC(C)=C5)C=C4)=C3)CC(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.47 |
| Formel vægt | 514.47 |
| Vis mere |