Få mere at vide
gamma-polyglutaminsyre natriumsalt (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30421022
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421022 2.5 g
30421021 25 g
30425441 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6894452.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26247-79-0
Molekylær formel (C5H8NNaO4)n
Synonym Glutamic acid homopolymer sodium salt, L-Glutamic acid polymer sodium salt
SMIL N[C@@H](CCC(O[Na])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Polyglutamic Acid Sodium Salt (Technical Grade)
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/t3-;/m0./s1