Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet affaldspose
BIOPHARMA
Præsteriliserede affaldssække til farmaceutiske renrum. Forenkle fjernelse af affald fra dit aseptiske renrum uden at indføre eksterne kilder til mikrobiel kontaminering.
2825.00 DKK - 6930.00 DKK
Produkter 4
Produktkode Brand DimensionsLxW NoperPack Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand DimensionsLxW NoperPack Pris Antal & tilgængelighed  
17708477
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-1
6930.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-04-2026
Læg i indkøbskurv
17718477
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-10
2825.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-04-2026
Læg i indkøbskurv
17728477
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-2
4410.00 DKK
Pakke med 50
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 22-04-2026
Add to basket
17738477
BIOPHARMA
View Documents
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-5
3285.00 DKK
Pakke med 20
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 22-04-2026
Add to basket
Description
Description
  • Pakket i et ISO6 renrum
  • 2 mil klar polyethylen
  • Hver pakke indeholder et partinummer for sporbarhed
  • Overensstemmelses- og bestrålingscertifikater sendes med forsendelsen
  • Pakket i Tyvek™ /Mylar Chevron Peel-poser