Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet affaldspose
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Pakket i et ISO6 renrum
- 2 mil klar polyethylen
- Hver pakke indeholder et partinummer for sporbarhed
- Overensstemmelses- og bestrålingscertifikater sendes med forsendelsen
- Pakket i Tyvek™ /Mylar Chevron Peel-poser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | COC, certifikat for bestråling |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Rengøring |
| Til brug med (udstyr) | Skraldespand |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vis mere |