Få mere at vide
Gallopamil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476018 10 mg 10mg
16408637 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14276
MedChemExpress Gallopamil (Methoxyverapamil), a methoxy derivative of Verapamil, is a phenylalkylamine calcium antagonist. Gallopamil inhibits acid secretion in a concentration-dependent manner with an IC50 of 10.9 μM. Gallopamil is a potent antiarrhythmic and vasodilator agent.
Gallopamil (Methoxyverapamil), a methoxy derivative of Verapamil, is a phenylalkylamine calcium antagonist. Gallopamil inhibits acid secretion in a concentration-dependent manner with an IC50 of 10.9 μM. Gallopamil is a potent antiarrhythmic and vasodilator agent.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Gallopamil
CAS 16662-47-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H40N2O5
Mængde 10 mg
Synonym Methoxyverapamil
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (206.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(OC)C(OC)=CC(C(CCCN(C)CCC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)(C#N)C(C)C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 484.63
Formel vægt 484.63
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.