Få mere at vide
Gallium(III) nitride, 99.99% (metals basis) Artikelnummer.: 11389367
Gallium(III) nitride, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11389367
50 g, 50g
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11389367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040218.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25617-97-4 | GaN | 83.73 g/mol
Gallium(III)nitrid bruges til at læse blu-ray-diske. Det bruges i forskellige trådløse infrastrukturapplikationer. Den finder anvendelser i optoelektroniske, højeffekt- og højfrekvente enheder. Det er også nyttigt i militærelektronik (aktive elektronisk scannede array-radarer). Det er biokompatibelt og bruges i elektroder og elektroniske komponenter i levende organismer. Det er et velegnet materiale til solcellearrays til satellitter. Det bruges i lyse lysemitterende dioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25617-97-4
Molekylær formel GaN
Molekylvægt (g/mol) 83.73
MDL nummer MFCD00016108
InChI nøgle JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitride, gallium mononitride, unii-1r9cc3p9vl, gallium nitride,, 1r9cc3p9vl, gallium nitride trace metals basis, gallium iii nitride trace metals basis 10gVis mereVis mindre
PubChem CID 117559
IUPAC navn azanylidynegallane
SMIL N#[Ga]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) nitride
Smeltepunkt 800°C (sublimation)
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4351
Opløselighedsinformation Slightly soluble in hot concentrated sulfuric acid and hot conc; sodium hydroxide; Insoluble in water and dilute acids.
Formel vægt 83.73
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 6.1 g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ30L059 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer040218.09,040218.30,040218.18
PartinummerZ17K017 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/12/2024 Artikelnummer040218.09,040218.18
PartinummerW17K005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/09/2024 Artikelnummer040218.09,040218.18
PartinummerZ19I020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/01/2023 Artikelnummer040218.09,040218.18
PartinummerE25W044 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer040218.09,040218.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gallium(III) nitride, 99.99% (metals basis) >