Få mere at vide
Gallium(III)-nitrid, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11399367
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399367 10 g 10g
11389367 50 g 50g
11309377 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040218.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25617-97-4 | GaN | 83,73 g/mol
Gallium(III)nitrid bruges til at læse blu-ray-diske. Det bruges i forskellige trådløse infrastrukturapplikationer. Den finder anvendelser i optoelektroniske, højeffekt- og højfrekvente enheder. Det er også nyttigt i militærelektronik (aktive elektronisk scannede array-radarer). Det er biokompatibelt og bruges i elektroder og elektroniske komponenter i levende organismer. Det er et velegnet materiale til solcellearrays til satellitter. Det bruges i lyse lysemitterende dioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25617-97-4
Molekylær formel GaN
Molekylvægt (g/mol) 83.73
MDL nummer MFCD00016108
InChI nøgle JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitride, gallium mononitride, unii-1r9cc3p9vl, gallium nitride,, 1r9cc3p9vl, gallium nitride trace metals basis, gallium iii nitride trace metals basis 10g
PubChem CID 117559
IUPAC navn azanylidynegallane
SMIL N#[Ga]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) nitride
Smeltepunkt 800°C (sublimation)
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4351
Opløselighedsinformation Slightly soluble in hot concentrated sulfuric acid and hot conc; sodium hydroxide; Insoluble in water and dilute acids.
Formel vægt 83.73
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 6.1 g/mL