Få mere at vide
Gallium(III)bromid, ultratør, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343887
Gallium(III)bromid, ultratør, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343887
5 g, 5g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11343887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035697.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Galliumbromid bruges som katalysator ved alkylering af aromatiske forbindelser med alkylbromider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-88-9
Molekylær formel Br3Ga
Molekylvægt (g/mol) 309.435
MDL nummer MFCD00016100
InChI nøgle SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granularVis mereVis mindre
PubChem CID 83477
IUPAC navn tribromogallan
SMIL [Ga](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 279°C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) bromide
Smeltepunkt 122°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 309.45
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.69 g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerR20L030 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/05/2025 Artikelnummer035697.14,035697.03,035697.06
PartinummerX09K022 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/11/2024 Artikelnummer035697.03,035697.14,035697.06
PartinummerR08K003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/05/2024 Artikelnummer035697.03,035697.14,035697.06
PartinummerP06K051 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/03/2024 Artikelnummer035697.03,035697.14,035697.06
PartinummerM05K014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/01/2024 Artikelnummer035697.03,035697.14,035697.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gallium(III)bromid, ultratør, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >