Få mere at vide
Gallium(III)bromid, ultratør, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333887 1 g 1g
11343887 5 g 5g
15416135 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035697.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Galliumbromid bruges som katalysator ved alkylering af aromatiske forbindelser med alkylbromider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-88-9
Molekylær formel Br3Ga
Molekylvægt (g/mol) 309.435
MDL nummer MFCD00016100
InChI nøgle SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
PubChem CID 83477
IUPAC navn tribromogallan
SMIL [Ga](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 279°C
Kemisk navn eller materiale Gallium(III) bromide
Smeltepunkt 122°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 309.45
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.69 g/mL