Få mere at vide
Gallamine Triethiodide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452126
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16452126 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16452126 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0416
MedChemExpress Gallamine Triethiodide is a synthetic nondepolarizing blocking drug.
Gallamine Triethiodide is a synthetic nondepolarizing blocking drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallamine Triethiodide
CAS 65-29-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H60I3N3O3
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 30 mg/mL (33.65 mM)
SMIL CC[N+](CC)(CC)CCOC(C(OCC[N+](CC)(CC)CC)=CC=C1)=C1OCC[N+](CC)(CC)CC.[I-].[I-].[I-]
Molekylvægt (g/mol) 891.53
Formel vægt 891.53
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation