Få mere at vide
Galeterone, MedChemExpress
Beskrivelse
Galeterone (TOK-001) is a multifunctional antiandrogen and CYP17 inhibitor (IC50=47 nM) in castration resistant prostate cancer (CRPC).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Galeterone |
| CAS | 851983-85-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H32N2O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | TOK-001 VN-124-1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (64.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@]12C(N3C=NC4=CC=CC=C34)=CC[C@]1([C@@]5(CC=C6[C@@](C)([C@]5(CC2)[H])CC[C@@H](C6)O)[H])[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.55 |
| Vis mere |