Få mere at vide
Galanthamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477946 100 mg
16444107 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16477946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76299
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Galanthamine is a potent acetylcholinesterase (AChE) inhibitor with an IC50 of 500 nM.
Galanthamine is a potent acetylcholinesterase (AChE) inhibitor with an IC50 of 500 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Galanthamine
CAS 357-70-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H21NO3
Mængde 100 mg
Synonym Galantamine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 59 mg/mL (205.32 mM) ∣1M HCl : 50 mg/mL (174.00 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl)
SMIL O[C@@H]1C[C@@H]2OC3=C4C(CN(C)CC[C@]42C=C1)=CC=C3OC
Molekylvægt (g/mol) 287.35
Formel vægt 287.35
Procent renhed 96.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration