Få mere at vide
Gadolinium(III)hydroxidhydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388488
Gadolinium(III)hydroxidhydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388488
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11388488
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040507.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100634-91-1 | GdH3O3 | 208.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100634-91-1
Molekylær formel GdH3O3
Molekylvægt (g/mol) 208.27
MDL nummer MFCD00049930
InChI nøgle ILCLBMDYDXDUJO-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn gadolinium(3+) trihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) hydroxide hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,4326
Formel vægt 208.27 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerF12K08A CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer040507.14,040507.06
PartinummerF12K08 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer040507.14,040507.06
PartinummerX10F084 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer040507.14,040507.06
PartinummerD10U011 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer040507.14,040507.06
PartinummerC26M05 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer040507.14,040507.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gadolinium(III)hydroxidhydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >