Få mere at vide
Gadolinium(III) hydroxidhydroxid, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11398488
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398488 5 g 5g
11388488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040507.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 100634-91-1 | GdH3O3 | 208,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100634-91-1
Molekylær formel GdH3O3
Molekylvægt (g/mol) 208.27
MDL nummer MFCD00049930
InChI nøgle ILCLBMDYDXDUJO-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn gadolinium(3+) trihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Gd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gadolinium(III) hydroxide hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,4326
Formel vægt 208,27 (Vandfri)
Procent renhed 99.9%