missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gabapentin Related Compound B, TRC

Artikelnummer. 30135521
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135521 25 mg
30133544 100 mg
30010359 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135521 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG11727825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 133481-09-1
Molekylær formel C9 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 167.2
Synonym 1-Cyano-cyclohexaneacetic acid, (1-Cyanocyclohexyl)acetic acid, 1-Cyanocyclohexaneacetic acid
IUPAC navn 2-(1-cyanocyclohexyl)acetic acid
SMIL OC(=O)CC1(CCCCC1)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1-cyanocyclohexyl)acetic acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,11,12)
Formel vægt 167.0946
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.