CAS RN 133481-09-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Gabapentin Related Compound B, TRC
CAS: 133481-09-1 Molekylær formel: C9 H13 N O2 Molekylvægt (g/mol): 167.2 Synonym: 1-Cyano-cyclohexaneacetic acid,(1-Cyanocyclohexyl)acetic acid,1-Cyanocyclohexaneacetic acid IUPAC navn: 2-(1-cyanocyclohexyl)acetic acid SMIL: OC(=O)CC1(CCCCC1)C#N