missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gabapentin Related Compound B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-cyanocyclohexyl)acetic acid |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,11,12) |
| Formel vægt | 167.0946 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?