missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

G 7460, TRC

Artikelnummer. 30483541
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483541 10 mg
30477601 100 mg
30484062 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM78314010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 102394-28-5
Molekylær formel C14 H15 N5 O7 S
Molekylvægt (g/mol) 397.36
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, G 7460
IUPAC navn Methyl 4-hydroxy-2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoat
SMIL COC(=O)c1ccc(O)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metsulfuron-methyl-4-hydroxy
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H15N5O7S/c1-7-15-12(18-14(16-7)26-3)17-13(22)19-27(23,24)10-6-8(20)4-5-9(10)11(21)25-2/h4-6,20H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,22)
Formel vægt 397.0692
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.