Få mere at vide
G-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496807
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496807 5 mg
16454108 10 mg
16421079 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496807 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107216
MedChemExpress G-1 is a nonsteroidal, high-affinity and selective agonist of GPR30 with a Ki of 11 nM.
G-1 is a nonsteroidal, high-affinity and selective agonist of GPR30 with a Ki of 11 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale G-1
CAS 881639-98-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H18BrNO3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (121.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL BrC1=C([C@H]2[C@]3([H])[C@](C=CC3)([H])C4=CC(C(C)=O)=CC=C4N2)C=C5C(OCO5)=C1
Molekylvægt (g/mol) 412.28
Formel vægt 412.28
Procent renhed 98.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death