Få mere at vide
Fuscoside, MedChemExpress
Beskrivelse
Fuscoside (OPC-21268) is an orally effective, nonpeptide, vasopressin V1 receptor antagonist with an IC50 of 0.4 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fuscoside |
| CAS | 131631-89-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H31N3O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | OPC-21268 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (111.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(CC1)N(C2CCN(C(C3=CC=C(OCCCNC(C)=O)C=C3)=O)CC2)C4=C1C=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.54 |
| Vis mere |