Få mere at vide
Furosemid, TRC
Artikelnummer. 18071930
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18071930 1 g
18053440 10 g
18012140 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8650001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-31-9
Molekylær formel C12 H11 Cl N2 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 330.74
Synonym Benzoic acid, 5-(aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]-, Anthranilic acid, 4-chloro-N-furfuryl-5-sulfamoyl-, 2-Furfurylamino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-Chloro-N-(2-furylmethyl)-5-sulfamoylanthranilic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfamyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, Aisemide, Aldic, Aluzine, Anfuramaide, Apo-Frusemide, Apo-Furosemide, Aquamide, Aquarid, Aquasin, Arasemide, Beronald, Bioretic, Cetasix, Desal, Desdemin, Dirine, Disal, Discoid, Disemide, Diural, Diuresal, Diuretic salt, Diurin, Diurolasa, Diusemide, Diusil, Dranex, Dryptal, Durafurid, Errolon, Eutensin, Fluidrol, Franyl, Frumex, Frumide, Frusedan, Frusema, Frusemide, Frusemin, Frusenex, Frusetic, Frusid, Fulsix, Fuluvamide, Furanthril, Furanthryl, Furantril, Furanturil, Furesis, Furetic, Furex, Furix, Furmid, Furo-Basan, Furo-Puren, Furocot, Furodiurol, Furomen, Furomex, Furomide M.D., Furorese, Furosan, Furosedon, Furosemid, Furosemide, Furosix, Furoter, Furovite, Fusid, Golan, Hissuflux, Hydrex, Hydro, Hydro-rapid, Impugan, Katlex, Kofuzon, Kutrix, LB 502, Lasemid, Lasex, Lasiletten, Lasilix, Lasix, Lasix Retard, Laxur, Liside, Lowpston, Lowpstron, Macasirool, Marsemide, Mirfat, NSC 269420, Naclex, Nadis, Nelsix, Nephron, Nicorol, Odemase, Odemex, Oedemex, Prefemin, Profemin, Promedes, Promide, Radisemide, Radonna, Retep, Rosemide, Rusyde, Salinex, Salix, Salurid, Seguril, Selectofur, Transit, Trofurit, Uremide, Urenil, Uresix, Urex, Urex M, Urian, Uridon, Yidoli, Zafurida
IUPAC navn 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoesyre
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCc2occc2)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furosemide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Formel vægt 330.0077
Procent renhed >95%