Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Furosemid, 97+ %
Artikelnummer. 13591640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13591640 5 g Glasflaske 5g
13591610 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13591640 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 448970050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330.74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-31-9
Molekylær formel C12H11ClN2O5S
Molekylvægt (g/mol) 330.74
InChI nøgle ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
PubChem CID 3440
ChEBI CHEBI:47426
IUPAC navn 4-chlor-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoesyre
SMIL C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furosemide
Smeltepunkt 218,0 °C til 220,0 °C
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,4338
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 330.74
Procent renhed 97+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furosemide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.