Få mere at vide
Furosemide, 97+%, Thermo Scientific™
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter
791.06 DKK - 2552.28 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 54-31-9
Molekylær formel C12H11ClN2O5S
Molekylvægt (g/mol) 330.739
MDL nummer MFCD00010549
InChI nøgle ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
PubChem CID 3440
ChEBI CHEBI:47426
IUPAC navn 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid
SMIL C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15404059
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61457.06
5g
791.06 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15414059
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61457.09
10g
1305.99 DKK
10g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15424059
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61457.14
25g
2552.28 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
54-31-9
330.739
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
3440
4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid
C12H11ClN2O5S
MFCD00010549
furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
CHEBI:47426
C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Tekniske data
Furosemide
C12H11ClN2O5S
14,4309
Soluble in acetone, DMF or methanol; Slightly soluble in water
C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
330.739
CHEBI:47426
≥97%
54-31-9
MFCD00010549
furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid
3440
330.74
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H360
May damage fertility or the unborn child.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360
missing translation for 'einecsNumber' : 200-203-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CB2625000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater