Få mere at vide
Furosemide, 97+%
Artikelnummer. 15424059
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424059 25 g 25g
15404059 5 g 5g
15414059 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15424059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61457.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter | CAS: 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330.739 g/mol
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-31-9
Molekylær formel C12H11ClN2O5S
Molekylvægt (g/mol) 330.739
MDL nummer MFCD00010549
InChI nøgle ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
PubChem CID 3440
ChEBI CHEBI:47426
IUPAC navn 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid
SMIL C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furosemide
Smeltepunkt 206°C to 209°C
Farve White
Mængde 25 g
Merck Index 14,4309
Opløselighedsinformation Soluble in acetone, DMF or methanol; Slightly soluble in water
Formel vægt 330.74
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furosemide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Furosemide