Få mere at vide
Furfuraldehyde, Technical, Plastic Coated Container, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10599760 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10599760 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10599760 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/2080/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 98-01-1
Smeltepunkt -37°C
Farve Amber to Brown
pH 3.5 to 4.5
Kogepunkt 159°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C5H4O2
MDL nummer MFCD00003229
Mængde 2.5 L
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
InChI nøgle HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1=CC=CO1
IUPAC navn furan-2-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 96.09
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
Formel vægt 96.08g/mol
Damptryk 1mbar at 20°C
Fysisk form Liquid