Få mere at vide
Furfural, TRC
Artikelnummer. 30136508
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136508 250 mL
30133276 100 mL
18062940 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF864170250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-01-1
Molekylær formel C5 H4 O2
Molekylvægt (g/mol) 96.08
Synonym Furane-2-carbaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde (9CI, ACI), 2-Furaldehyde (8CI), 2-Formylfuran, 2-Furanal, 2-Furanaldehyde, 2-Furancarbaldehyde, 2-Furancarbonal, 2-Furfural, 2-Furfuraldehyde, 2-Furylaldehyde, 2-Furylcarboxaldehyde, Artificial ant oil, Fural, Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde, Furancarbonal, Furfural, Furfuraldehyde, Furfurals, Furfurol, Furfurole, Furfurylaldehyde, Furole, NSC 8841, Pyromucic aldehyde, α-Furole, 2-Furfurol
IUPAC navn furan-2-carbaldehyd
SMIL O=Cc1occc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfural
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Formel vægt 96.0211
Procent renhed >95%