Få mere at vide
Gibco™ FunctionMAX™ TiterEnhancer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13446426
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13446426 500 ml 500ml
13436426 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13446426 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1501002
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FunctionMAX™ TiterEnhancer
FunctionMAX™ TiterEnhancer bruger en ny teknologi til at kombinere nøglenæringsstoffer i et højt koncentreret (150 g/L), pH-neutralt, kemisk defineret, AOF (frit fra animalsk oprindelse) funktionelt additiv, der er designet til at forstærke eksisterende foderstoffer og forstærke produktiviteten af standard foderbatchplatforme med høj celletæthed. FunctionMAX™ TiterEnhancer er tilgængelig i både dette flydende format og et AGT™ tør format og er stabil i over 1 år. FunctionMAX™ TiterEnhancer tilbyder:
  • Op til fordoble tidligere fed-batch-titre
  • Højkoncentrerede ingredienser
  • Nemt at bruge pH-neutralt format
  • Specialiseret levering af ingredienser fundet i basismedier ikke —noget eksotisk
  • Brug der er økonomisk Hvornår
    skal man vælge FunctionMAX™ TiterEnhancer:
  • Hvis du har et fald i specifik produktivitet sent i en foderbatchkultur med høj tæthed, FunctionMAX™ TiterEnhancer kan muligvis forbedre dine titere
  • Hvis du har en fed-batch-kultur med ekstrem lav peak-celletæthed, kan du rådføre dig med PD-Direct™ Services til rådgivning om celletilpasning og/eller fed-batch optimering
  • Hvis du ikke har noget fald i specifik produktivitet sent i en foderbatchkultur med høj tæthed og stadig har brug for højere titere, kan du kontakte PD-Direct™ Tjenester til rådgivning om fed-batch-
    optimering
    Op til dobbelte forudgående Fed-batch-titre
    – FunctionMAX™ – Vi har demonstreret 35 120 % produkttiterforbedringer, når TiterEnhancer blev tilføjet oven på eksisterende processer eller som en delvis fodererstatning (figur 1 3), hvilket resulterede i en lavere samlet andel af fodertilsætning. Disse stigninger blev opnået primært ved at opretholde specifik produktivitet gennem hver fed-batch-proces. Forbedringer blev set med det samme og uden procesoptimering. Vi har også vist, at lav-volumen tilføjelse af FunctionMAX™ TiterEnhancer var tilstrækkelig til at forbedre titere for adskillige processer ved brug af forskellige kommercielt tilgængelige medier og feeds, hvor de med højere celletætheder så den største fordel. Dette tilsætningsstof er ikke designet til fuldstændig at erstatte andre kosttilskud, der giver yderligere ingredienser, der ikke findes i FunctionMAX™ TiterEnhancer.
    Højkoncentrerede ingredienser Teknologien
    , der bruges til at levere dette funktionelle additiv, lover at transformere rekombinant lægemiddelbioprocessering ved at hæve nøgleingredienskoncentrationer til niveauer, der er uden for rækkevidde ved hjælp af konventionelle metoder. En koncentration på 150 g/L opnås med FunctionMAX™ TiterEnhancer (sammenlignet med 20 25 –g/L for de fleste basale medier), og det har vist sig at være stabilt i tørt eller flydende format i over 1 år.
    Brugervenlig pH-neutral Format Rekonstituering af
    AGT™ tør format er overraskende simpelt (tilsæt vand og omrør), hvor alle komponenter går i opløsning. Der kræves ingen pH-justering, og da den er pH-neutral, er den sikrere i håndtering og brug end ekstreme pH-alternativer. Som et pH-neutralt tilsætningsstof hjælper dette produkt med at undgå bioreaktorkomplikationer, som ofte ses med ekstreme pH-tilskud. Ydermere er væsken meget —stabil så meget, at versionen i flydende format er lavet af samme AGT™ tørformatmateriale, der også kan købes. Væsken er tilvejebragt til små-skala forsøg og AGT™ tørt format til problemfri opskalering i brug.
    Specialiseret levering af ingredienser fundet i basismedier Intet —eksotisk
    FunctionMAX™ TiterEnhancer introducerer ikke nye ingredienser til din fed-batch-proces; det giver simpelthen de samme nøgleingredienser, som findes i basalmedier, som cellerne skal bruge sent i kulturen for at opretholde deres produktivitet. Derudover introducerer teknologien, der bruges til at kombinere disse ingredienser, ingen yderligere ingredienser. Det indeholder heller ingen vækstfaktorer eller udefinerede komponenter som hydrolysater. Der kan anmodes om en DMF-reference (drug master file) for dette produkt for at sikre de regulerende myndigheder, at der ikke er nogen stoffer eller ingredienser i formuleringen, der kan skabe regulatoriske bekymringer.
    Økonomier i brug
    FunctionMAX™ TiterEnhancer er designet til at levere højkoncentreret og høj værditilførsel til din fed-batch-proces. Overvej, at det giver 7 gange ingredienskoncentrationen af et basalt medium og kan give op til en fordobling af titer. Yderligere, ved normal brug ved ca. 10 % af arbejdsvolumen, svarer den faktiske pris pr. liter brug til den for basalmedier.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring 500 ml Gibco™ Flaske
    Cellelinje CHO
    Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri
    Form Væske
    Produkttype Titer Enhancer
    Serum niveau Serumfri
    Sterilitet Sterilt filtreret
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
    Produktlinje FunctionMAX™ TiterEnhancer
    Mængde 500 ml