Få mere at vide
Fumaraldehyd bis(dimethylacetal), 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10425665 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10425665 1 g Glasflaske 1g
10310814 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10425665 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388530010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6068-62-8
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00075507
InChI nøgle ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Synonym fumaraldehyde bis dimethyl acetal, e-1,1,4,4-tetramethoxybut-2-ene, fumaraldehyde bis dimethylacetal, 2-butenedial bis dimethyl acetal, 1,1,4,4-tetramethoxy-trans-2-butene, trans-1,1,4,4-tetramethoxy-2-butene, 1,1,4,4-tetramethoxy-but-2-ene
PubChem CID 5862719
IUPAC navn (E)-1,1,4,4-tetramethoxybut-2-en
SMIL COC(C=CC(OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaraldehyde bis(dimethylacetal)
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 100 °C til 103 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 80 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.01
Formel vægt 176.21
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • Fumaraldehyde bis(dimethylacetal)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.